Merck
665495
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)哌啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10F3N
CAS号:
分子量:
153.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.393
bp
74-75 °C/33 mmHg
密度
1.154 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5/h5,10H,1-4H2
InChI 密鑰
JOHFJTBDUSVGQB-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of positive allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 4
Reactant for 5-HT7 receptor ligands
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)