About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15F3N2
CAS号:
分子量:
244.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.491
bp
88-89 °C/0.02 mmHg
密度
1.239 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H15F3N2/c13-12(14,15)11-3-1-10(2-4-11)9-17-7-5-16-6-8-17/h1-4,16H,5-9H2
InChI 密鑰
FAFAFWFQFVLXGF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves