Merck
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-苄基)哌嗪
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24N2O2
CAS号:
分子量:
276.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
InChI 密鑰
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3