Merck
663999
Sigma-Aldrich
乳果糖-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
4-O-β-D-吡喃半乳糖基-D-呋喃果糖-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C12H22O11
分子量:
354.21
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
~169 °C (dec.)
質量偏移
M+12
SMILES 字串
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI 密鑰
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)