Merck
648787
Sigma-Aldrich
异丙基硼酸
≥95%
别名:
(1-Methylethyl)boronic acid, (Propan-2-yl)boronic acid, 2-Propaneboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHB(OH)2
CAS号:
分子量:
87.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
InChI 密鑰
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
應用
参与的反应物或试剂:
  • 铜促进交叉偶联
  • 多米诺赫克-铃木反应
  • 芳基化和烷基化的 C-H 活化
  • Suzuki-Miyaura 类型偶联反应
  • 烷基化-氢化物还原顺序
其他說明
可能含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)