主要文件
635871
Sigma-Aldrich
PAMAM-琥珀酸树枝状聚合物,1,4-二氨基丁烷核,第4代 溶液
10 wt. % in H2O
别名:
PAMAM-G4-COOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCOCH2CH2COOH)64
分子量:
20646.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
succinamic acid surface groups
形狀
solution
分子量
generation 4
特點
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
濃度
10 wt. % in H2O
號表面基團
64
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
不同于阳离子胺表面官能化的树枝状聚合物,琥珀酰胺酸官能化树枝状聚合物可以为研究者提供阴离子表面基团、典型的羧酸反应性以及使羧酸盐能参与多种反应的潜能。
含有 64 个表面琥珀酰胺酸基团。
包裝
单位重量包括了溶剂的重量
法律資訊
Dendritic NanoTechnologies Inc. 制造。仅授权用于研究目的。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)