描述
sodium carboxylate surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 4.5
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
號表面基團
128
折射率
n20/D 1.337
bp
65 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-])(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
外觀
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
其他客户在看
商品
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.