主要文件
536814
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH 树枝状聚合物,第5代 溶液
generation 5, 5% in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)128
分子量:
28950.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
amidoethanol surface groups
品質等級
形狀
liquid
分子量
generation 5
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5% in methanol
號表面基團
128
折射率
n20/D 1.3374
密度
0.786 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
外觀
含有 128 个表面羟基
法律資訊
Dendritech®, Inc. 制造
使用及制造受 Dow Chemical Company 拥有的专利所保护。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)