Merck
632465
Sigma-Aldrich
2-溴吡啶-3-甲酸
97%
别名:
2-溴烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrNO2
CAS号:
分子量:
202.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
200-203 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)