化驗
97%
形狀
powder
mp
217-220 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3