Merck
614726
Sigma-Aldrich
对羟基苯甲醛-2,3,5,6-d4,OD
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DO-C6D4CHO
分子量:
127.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
117-119 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D/hD
InChI 密鑰
RGHHSNMVTDWUBI-HXRFYODMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)