Merck
606162
Sigma-Aldrich
香草醛-环-13C6
99 atom % 13C
别名:
4-羟基-3-甲氧基苯甲-13C6-醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(HO)13C6H3-3-(OCH3)CHO
分子量:
158.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
CO[13c]1[13cH][13c](C=O)[13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
InChI 密鑰
MWOOGOJBHIARFG-BOCFXHSMSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
閃點(°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)