Merck
601438
Sigma-Aldrich
碘化锂-6Li
95 atom % 6Li, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
6LiI
CAS号:
分子量:
132.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 6Li
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
446 °C (lit.)
質量偏移
M-1
SMILES 字串
[6Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
InChI 密鑰
HSZCZNFXUDYRKD-HCMAANCNSA-M
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)