Merck
768529
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li oxide
95 atom % 6Li, 97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
6Li2O
分子量:
28.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 6Li
化驗
97%
形狀
powder
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[6Li+].[6Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1-1;
InChI 密鑰
FUJCRWPEOMXPAD-NQTTVQCTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)