Merck
374725
Sigma-Aldrich
氧化锂
97%, powder, −60 mesh
别名:
一氧化二锂, 氧化二锂, 氧化锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Li2O
CAS号:
分子量:
29.88
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
粒徑
−60 mesh
密度
2.013 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[O--]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2
InChI 密鑰
FUJCRWPEOMXPAD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氧化锂是一种白色结晶性固体。它是一个强大的基础。与水反应生成氢氧化锂。
應用
  • 高能量密度锂空气电池技术综述:考察了氧化物和纳米催化剂对电池中氧化锂分布的影响,提供了有关先进电池技术的见解(Suryatna et al., 2022)。
  • 干空气稳定的硅化锂-氧化锂核壳纳米颗粒:讨论了用于锂离子电池的高容量预锂化试剂,重点介绍了氧化锂在改善电池性能中的作用(Zhao et al., 2014)。
  • 基于可逆四电子转化形成氧化锂的高能量密度锂氧电池:探讨了涉及氧化锂的新型电池化学结构(battery chemistry),强调了其显著增加能量密度的潜力 (Xia et al., 2018)。
  • 受到石榴石和NASICON结构启发而生成的氧化锂超离子导体:该研究关注了用于电池应用的氧化锂基导体,展示了氧化锂在固相电池技术中的潜力 (Xiao et al., 2021)。
  • 用于n‐和 p‐型薄膜晶体管的溶液加工的碱性氧化锂电介质:评述了氧化锂在电子应用中的用途,特别是增进薄膜晶体管性能的用途(Liu et al., 2016)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)