Merck
589098
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸甲酯
90%
别名:
β-(甲氧羰基)丙醛, β-甲氧羰基丙醛, 3-(甲氧羰基)丙醛, 3-甲酰基丙酸甲酯, 3-碳甲氧基丙醛, 33-(甲氧羰基)丙醛, 4-氧代丁酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COCOCH2CH2CHO
CAS号:
分子量:
116.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
雜質
≤10% 4-oxobutanoic acid
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
DLZVZNAPRCRXEG-UHFFFAOYSA-N
應用
4-氧代丁酸甲酯可作为起始材料用于合成(-)-脱氧代茶碱,一种具有治疗潜力的哌啶生物碱。
Methyl 4-oxobutanoate used in asymmetric synthesis:
  • to produce 1-hydroxymethylpyrrolizidine alkaloids
  • of (+)-isoretronecanol, (-)-isoretronecanol, (+)-laburnine, and (-)-trachelanthamidine
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
187.0 °F
閃點(°C)
86.1 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
"Concise asymmetric synthesis of (-)-deoxoprosophylline"
Liu C-R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19(23), 2731-2734 (2008)