Merck
586684
Sigma-Aldrich
DL-丙氨酸-2-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CH(NH2)CO2H
分子量:
90.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[13CH](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2+1
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-VQEHIDDOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)