Merck
579637
Sigma-Aldrich
2-乙酰基-5-碘噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5IOS
CAS号:
分子量:
252.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
130-134 °C (lit.)
官能基
iodo
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(I)s1
InChI
1S/C6H5IOS/c1-4(8)5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
XBUCSKKBSJSRLJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)