Merck
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-4-戊烯-2-醇
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
86.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
光學活性
[α]20/D −5.0°, neat
折射率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
SMILES 字串
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.9 °F - closed cup
閃點(°C)
25.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)