化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
InChI 密鑰
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup