Merck
533955
Sigma-Aldrich
Sieber 酰胺树脂
50-100 mesh, extent of labeling: 0.3-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
聚合物键合型 9-芴甲氧羰基-氨基-呫吨-3-基氧代-甲基
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.22
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.3-0.6 mmol/g loading
粒徑
50-100 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)