Merck
531111
Sigma-Aldrich
N-羟基-5-降冰片烯-2,3-二酰胺九氟丁烷磺酸
electronic grade, ≥99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8F9NO5S
分子量:
461.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
electronic grade
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99% trace metals basis
mp
55-59 °C (lit.)
溶解度
γ-butyrolactone: 50%
PGMEA: >50%
ethyl lactate: 50%
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C13H8F9NO5S/c14-10(15,12(18,19)20)11(16,17)13(21,22)29(26,27)28-23-8(24)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(23)25/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6?,7?
InChI 密鑰
PNXSDOXXIOPXPY-DPTVFECHSA-N
應用
阳离子光引发剂。非离子型光酸产生剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)