Merck
562610
Sigma-Aldrich
九氟丁基磺酸酐
97%
别名:
九氟丁基磺酸酐, 全氟丁基磺酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3(CF2)3SO2)2O
CAS号:
分子量:
582.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.3210 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18O5S2/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(27,28)31-33(29,30)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22
InChI 密鑰
QKIHLPFZYGFMDK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
以全氟丁基磺酸钾为原料,合成了九氟丁基磺酸酐
應用
在二氯甲烷中与四丁基溴化铵反应合成4-溴噻吩并[2,3-b]吡啶的过程中,九氟丁基磺酸酐可以起到活化剂的作用。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
"Synthesis of 4-Arylthieno [2, 3-b] pyridines and 4-Aminothieno [2, 3-b] pyridines via a Regioselective Bromination of Thieno [2, 3-b] pyridine"
Lucas CCM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(24), 12594-12598 (2015)
"Towards highly activating leaving groups: studies on the preparation of some halogenated alkyl sulfonates"
Netscher T and Bohrer P
Molecules (Basel), 7(8), 601-661 (2002)