About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)5]3P[N(SO2CF3)2](CH2)13CH3
CAS号:
分子量:
764.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
≥95.0%
雜質
≤1.0 water (Karl Fischer)
密度
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
fluoro
phosphine
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
HYNYWFRJHNNLJA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
三己基十四烷基磷双(三氟甲基磺酰基)酰胺[P6,6,6,14][Ntf2]是通常用于生物传感器电沉积和合成化学应用的离子液体。
應用
[P6,6,6,14][Ntf2]可用于:
- 用于电化学应用的纳米和微晶金属的电沉积。
- 可用作生物传感器的氨基酸离子液体功能化石墨烯(AAIL-GR)的合成。
- 各种在离子液体和氟化烷烃之间相互作用的研究。
- 纳米晶TiO2的纯金红石相和锐钛矿相的合成。
其他說明
用于共聚反应的离子液体
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.6 °F
閃點(°C)
52 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
C. Hardacre et al.
Green Chemistry, 4, 143-143 (2002)
Interactions of fluorinated gases with ionic liquids: Solubility of CF4, C2F6, and C3F8 in trihexyltetradecylphosphonium bis (trifluoromethylsulfonyl) amide.
Pison L, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(39), 12394-12400 (2008)
Synthesis and Characterization of Rutile and Anatase in Air-and Water-Stable Ionic Liquids with and without Isopropanol as a Cosolvent.
Al Zoubi M, et al.
Australian Journal of Chemistry, 61(9), 704-711 (2008)
Electrochemical biosensing platform based on amino acid ionic liquid functionalized graphene for ultrasensitive biosensing applications
Lu X, at al.
Biosensors And Bioelectronics, 62(39), 134-139 (2014)