Merck
711713
Sigma-Aldrich
1-丁基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)酰亚胺
≥98%
别名:
BMIIm, BMIM TFSI
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15F6N3O4S2
分子量:
419.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98%
形狀
liquid
雜質
≤0.5% water
官能基
fluoro
SMILES 字串
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
销售限制可能适用
應用
1-丁基-3-甲基咪唑鎓双(三氟甲磺酰)亚胺是疏水性离子液体,可增强萃取剂 N,N,N′,N′-四(正辛基)氧戊二酰胺酰(TODGA)从硝酸水介质中萃取铀(VI)的活性。
注意
产品不在美国销售
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Nervous system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synergistic extraction of uranium (VI) with TODGA and hydrophobic ionic liquid mixtures into molecular diluent.
Turanov AN, et al.
Separation and Purification Technology, 164, 97-106 (2016)