About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19NO5
CAS号:
分子量:
353.37
Beilstein:
4574378
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
推荐产品
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光學活性
[α]20/D −60±2°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-193 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO5/c22-12-9-18(19(23)24)21(10-12)20(25)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18,22H,9-11H2,(H,23,24)/t12-,18+/m1/s1
InChI 密鑰
GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3