反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
濃度
1.6 M in THF
密度
0.978 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cl[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.ClH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
与戊二烯酸酯铁络合物共同用于合成二乙烯基环丙烷。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Synthesis, 3639-3639 (2006)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
476552-100ML | 4061832362755 |
476552-1L | 4061832362786 |