Merck
419567
Sigma-Aldrich
异丙烯基溴化镁 溶液
0.5 M in THF
别名:
1-Methylvinylmagnesium bromide, 1-Propen-2-ylmagnesium bromide, 2-Propen-2-ylmagnesium bromide, Bromo prop-1-en-2-yl magnesium, Bromo(isopropenylmagnesium), Isopropenylmagnesium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH3)MgBr
CAS号:
分子量:
145.28
Beilstein:
3587297
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
酶委員會索引編號:
603-688-6
NACRES:
NA.22
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
0.935 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
异丙烯基溴化镁(iPrMgBr)溶液(0.5M,溶剂为THF)已被用于格氏反应,这是制备佐芬普利拉和(S)-(−)-膦酰三磷酸的关键步骤。 在(+)-desepoxyasperdiol的全合成中,它还可以用于光学活性环氧醇的区域选择性开环。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Total synthesis of (+)-desepoxyasperdiol.
Tius M A and Fauq A H
Journal of the American Chemical Society, 108(5), 1035-1039 (1986)
Chemoenzymatic formal synthesis of (S)-(?)-phosphonotrixin.
Chenevert R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(12), 1889-1892 (2004)
11C-Radiosynthesis and preliminary human evaluation of the disposition of the ACE inhibitor [11C] zofenoprilat.
Matarrese M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(3), 603-611 (2004)