Merck
464376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-羟基-4-(2-甲氧苯基)-5,5-二甲基-1,3,2-二噁磷己环 2-氧化物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17O5P
CAS号:
分子量:
272.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]23/D +58°, c = 1 in methanol
mp
197-200 °C (lit.)
官能基
phosphate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccccc1[C@@H]2OP(O)(=O)OCC2(C)C
InChI
1S/C12H17O5P/c1-12(2)8-16-18(13,14)17-11(12)9-6-4-5-7-10(9)15-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
HNFXKRNIAWHFJN-NSHDSACASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)