About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17O5P
CAS号:
分子量:
272.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]22/D −59°, c = 1 in methanol
mp
194-196 °C (lit.)
官能基
phosphate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccccc1[C@H]2OP(O)(=O)OCC2(C)C
InChI
1S/C12H17O5P/c1-12(2)8-16-18(13,14)17-11(12)9-6-4-5-7-10(9)15-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
HNFXKRNIAWHFJN-LLVKDONJSA-N
應用
用于拆分胺、氨基酸和氨基醇的手性磷酸。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
ten Hoeve, W., and Wynberg, H.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 4508-4508 (1985)
ten Hoeve, W. and Wynberg, H.
Synthetic Communications, 24, 899-899 (1994)
A.D. van der Maest et al.
Rec. Trav. Chim., 109, 523-523 (1990)