Merck
455199
Sigma-Aldrich
四(二甲基氨基)铪 (Ⅳ)
≥99.99%
别名:
TDMAH, 四(二甲胺基)铪(IV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2N]4Hf
CAS号:
分子量:
354.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99.99%
形狀
low-melting solid
反應適用性
core: hafnium
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CN(C)[Hf](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Hf/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
ZYLGGWPMIDHSEZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四(二甲基氨基)铪(IV)是一种 有机金属化合物,由中心的铪原子(Hf) 和周围的四个二甲基氨基配体(NMe2)组成。通常用作CVD/ALD前=体, 生产高质量的Hf薄膜 。它是一种低熔点 固体。
應用
四(二甲基氨基)铪(IV)可用于:
  • 作为原子层沉积(ALD)前驱体,沉积用于先进半导体器件的氧化铪薄膜。
  • 作为制造聚合物衍生陶瓷纳米复合材料的前驱体。
  • 使用三(异丙基-环戊二烯基)铈[Ce(iPrCp)3]前驱体和H2O,通过ALD法在Ge衬底上制备HfO2、CeO2和Ce掺杂HfO2薄膜。
  • 在150−250 °C的低衬底温度下用TDMAH和氨制备Hf3N4薄膜。
分析報告
纯度:锆含量低于 ~2000ppm。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)