Merck
448427
Sigma-Aldrich
(4R)-2-羟基-5,5-二甲基-4-苯基-1,3,2-二噁磷己环 2-氧化物
98%
别名:
(2R,4R)-5,5-二甲基-2-羟基-4-苯基-1,3,2-二氧磷杂环己烷 2-氧化物, (R)-(-)-2-羟基-5,5-二甲基-4-苯基-1,3,2-二氧磷杂环己烷 2-氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15O4P
CAS号:
分子量:
242.21
Beilstein:
4294714
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −62°, c = 0.5 in methanol
雜質
<5% water
mp
224-227 °C (lit.)
官能基
phenyl
phosphate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)COP(O)(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H15O4P/c1-11(2)8-14-16(12,13)15-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
PSZSDCWNBXVDFG-SNVBAGLBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide can be used:
  • As a reactant in the phosphoalkoxylation of aromatic enones.
  • As a chiral resolving agent in the resolution of amino acids, amines, and amino alcohols.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantiomeric impurities in chiral catalysts, auxiliaries and synthons used in enantioselective synthesis
Armstrong DW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(12), 2043-2064 (1998)