Merck
416843
Sigma-Aldrich
甲基-13C 三氟甲烷磺酸酯
98 atom % 13C
别名:
三氟甲基磺酸甲酯-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO313CH3
分子量:
165.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
97% (CP)
折射率
n20/D 1.328 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
密度
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
特點和優勢
强力甲基化试剂三氟甲基磺酸甲酯的 13C 类似物。
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)