Merck
367265
Sigma-Aldrich
三甲基(三丁基锡烷基)硅烷
97%
别名:
三丁基(三甲基硅)锡烷, (三丁基锡烷基)三甲基硅烷, (三甲基硅基)三丁基锡, (三甲基硅基)三丁基锡烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]3SnSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
363.24
Beilstein:
4127163
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C4H9.C3H9Si.Sn/c3*1-3-4-2;1-4(2)3;/h3*1,3-4H2,2H3;1-3H3;
InChI 密鑰
MZUUBYSIDDKUKE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)