Merck
271446
Sigma-Aldrich
四丙烯基锡
97%
别名:
四烯丙基锡, 四丙烯基锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2C=CHCH2)4Sn
CAS号:
分子量:
283.00
Beilstein:
3536269
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
core: tin
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
69-70 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/4C3H5.Sn/c4*1-3-2;/h4*3H,1-2H2;
InChI 密鑰
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有效的烯丙基转移试剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)