Merck
359386
Sigma-Aldrich
高氯酸锰 水合物
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mn(ClO4)2·xH2O
分子量:
253.84 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
99%
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: oxidant
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O.[Mn++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mn.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
VAZHKDVMMUBWIG-UHFFFAOYSA-L
應用
同金属三核杂异蝎合物(应用于电磁特性研究)的原料。
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally
商品
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods