Merck
401439
Sigma-Aldrich
高氯酸锌 六水合物
别名:
Perchloric acid zinc hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zn(ClO4)2·6H2O
CAS号:
分子量:
372.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
形狀
crystals and lumps
反應適用性
reagent type: oxidant
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.6H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
一般說明
高氯酸锌六水合物是锌的六水盐类,在各种有机转化中广泛用作氧化剂和催化剂。也可用于二次电池领域。
應用
高氯酸锌六水合物可作为以下反应的催化剂:
  • 缺电子 酚类、空间位阻醇类和胺类的乙酰化。
  • 环氧化合物与硫醇开环反应合成2-羟基硫化物。
  • 羧酸和醇的无‐溶剂缩合。
也用作:
  • 水基锌电池的电解质。
  • 强荧光ZnSe量子点的前体。
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photo-assisted synthesis of highly fluorescent ZnSe(S) quantum dots in aqueous solution
Guo-Yu Lan, et al.
Journal of Materials Chemistry, 17, 2661-2666 (2007)
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.