About This Item
线性分子式:
Fe(ClO4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
354.20 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
crystalline
品質等級
反應適用性
reagent type: oxidant
雜質
<0.10% chloride
顏色
yellow
SMILES 字串
[Fe+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
PFPIMAZLJXJVAN-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于合成以下物质的催化剂:
用作水溶液中多金属氧酸盐存在下草酸铁光解的化学辐射计
离子液体中化学聚合法合成导电聚合物纳米粒子的氧化剂
- 富勒烯融合内酯
- α-羰基呋喃的一锅法环化反应
- 通过杂环化反应生产富勒二恶烷
- 通过双重烷基化的透析吲哚
- 芳基酯的氧化酯化
用作水溶液中多金属氧酸盐存在下草酸铁光解的化学辐射计
离子液体中化学聚合法合成导电聚合物纳米粒子的氧化剂
用于合成具有允许两种配位模式的双齿螯合单元的三水杨酸铁 (III) 配合物的有用起始物料。
高氯酸盐水合物铁 (III) 是合成具有双齿螯合单元的 tris 水杨酸铁 (III) 络合物以及在水溶液中多金属氧酸盐存在下草酸铁光解的有用起始物料。
可作为合成以下物质的催化剂:
可作为合成以下物质的催化剂:
- 富勒烯融合内酯
- α-羰基呋喃(通过一锅法环化反应)
- 通过杂环化反应生产富勒二恶烷
- 富勒恶唑烷
- 通过双烷基化透析吲哚
- 芳基酯(通过氧化酯化)
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Structural characterization of a tris-salicylate coordination for iron (III) with the tripodal ligand O-TRENSOX.
Serratrice G, et al.
Inorganic Chemistry, 38(5), 840-841 (1999)
Synthesis of disubstituted [60] fullerene-fused lactones: Ferric perchlorate-promoted reaction of [60] fullerene with malonate esters.
Li FB, et al.
Organic Letters, 12(21), 4896-4899 (2010)
A facile access to [60] fullerene-fused 1, 3-dioxolanes: Reaction of [60] fullerene with aldehydes/ketones promoted by ferric perchlorate.
Li FB, et al
Organic Letters, 12(14), 3258-3261 (2010)
Diverse redox chemistry of photo/ferrioxalate system.
Wang Z, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(84), 44654-44658 (2014)
Ferric Perchlorate Promoted Reaction of [60] Fullerene with N-Sulfonyl Aldimines: Synthesis and Functionalization of Fulleroxazolidines.
Liu TX, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(24), 11986-11992 (2015)