Merck
326348
Sigma-Aldrich
高氯酸铁 水合物
crystalline, low chloride
别名:
高氯酸 铁(III) 盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe(ClO4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
354.20 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: oxidant
雜質
<0.005% chloride
顏色
pale violet
SMILES 字串
[Fe+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
PFPIMAZLJXJVAN-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于合成三水杨酸铁络合物的原料,该络合物具有双齿螯合单元,具有两种配位模式。
用于合成以下物质的催化剂:
  • 富勒烯融合内酯
  • α-羰基呋喃的一锅法环化反应
  • 通过杂环化反应生产富勒二恶烷
  • 通过双重烷基化的透析吲哚
  • 芳基酯的氧化酯化
用作水溶液中多金属氧酸盐存在下草酸铁光解的化学辐射计
离子液体中化学聚合法合成导电聚合物纳米粒子的氧化剂
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Structural Characterization of a Tris-salicylate Coordination for Iron(III) with the Tripodal Ligand O-TRENSOX.
Guy Serratrice et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 840-841 (2001-10-24)