About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
186.32
Beilstein:
1933657
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
95 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-8(6-11-9(2)10)7-12(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
InChI 密鑰
IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-[((乙酰氧基甲基)烯丙基]三甲基硅烷可用于与 2π 受体一起通过 Pd(0)催化下的反应合成环戊烷。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
[3+ 2] Cycloaddition of Trimethylenemethane and its Synthetic Equivalents.
Yamago S and Nakamura E.
Org. React. (2004)