Merck
288721
Sigma-Aldrich
硫酸铟(III) 水合物
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
In2(SO4)3 · xH2O
分子量:
517.82 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: indium
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
O.[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI 密鑰
XUVCWJBXGHOWID-UHFFFAOYSA-H
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.