About This Item
线性分子式:
H2C=CH(CH2)4CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
144.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4625 (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h2,8-10H,1,3-7H2
InChI 密鑰
UXGHWJFURBQKCJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves