Merck
259128
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-双(二苯基膦)丙烷
98%
别名:
(R)-PROPHOS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2
CAS号:
分子量:
412.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
mp
71-73 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
InChI 密鑰
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)