Merck
244945
Sigma-Aldrich
顺-二氯双(三苯基膦)铂(II)
别名:
Pt(PPh3)2Cl2, 顺-二(三苯基膦)二氯化铂(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2PtCl2
CAS号:
分子量:
790.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C (lit.)
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)