Merck
701203
Sigma-Aldrich
二氯(二环戊二烯)铂
97%
别名:
3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1H-茚, 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1H-茚,铂络合物, 4,7-亚甲基-1H-茚, 二氯[(2,3,5,6-η)-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1H-茚]-铂, 铂,二氯(3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12Cl2Pt
CAS号:
分子量:
398.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
220-222 °C
SMILES 字串
Cl[Pt]Cl.C1C=CC2[C@H]3C[C@H](C=C3)C12
InChI
1S/C10H12.2ClH.Pt/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;;;/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t7-,8+,9?,10?;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
WGIHWYYQPYXMJF-FNUOOURPSA-L
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)