Merck
227307
Sigma-Aldrich
三乙基硼氢化钠 溶液
1.0 M in toluene
别名:
三乙基氢硼酸钠, 三乙基硼氢化钠, 三乙基硼酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3NaBH
CAS号:
分子量:
121.99
Beilstein:
4151241
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in toluene
密度
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于以下反应的反应物:
  • 通过铁钳复合物催化的酮的氢化而制备醇
  • 碱金属硼一氢化物配合物的制备
  • 配位取代反应
  • 配体交换反应
  • 氢化试剂
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
44.6 °F - closed cup
閃點(°C)
7 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)