Merck
213438
Sigma-Aldrich
三乙基氢硼化钾 溶液
1.0 M in THF
别名:
Potassium hydrotriethylborate, Potassium triethylhydridoborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KB(C2H5)3H
CAS号:
分子量:
138.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.902 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[K+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.K/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
MFRDRDKPANBWOI-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 用于合成具有电催化活性的 PtNi 金属间化合物纳米催化剂的还原剂
  • 还原剂制备活性炭稳定钒纳米粒子(~7 nm)
用于以下反应的试剂:
  • 四甲基乙二胺、五甲基二乙烯三胺与锂、钠、钾硼氢化钠配合物的制备
  • 脱氢反应
  • 环乙烯基酰氯化合物的串联亲核加成/C-C 键裂解裂解反应
  • 配位不饱和准四面体铁 (Ⅱ) 前驱体的制备及其催化不饱和烃的室温加氢
  • 取代反应
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup