Merck
149497
Sigma-Aldrich
二苯基亚磷酸甲酯
97%
别名:
NSC 171167, 二苯基甲氧基膦, 甲氧基二苯基膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2POCH3
CAS号:
分子量:
216.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.604 (lit.)
bp
149 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13OP/c1-14-15(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChI 密鑰
OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
應用
用作:
  • 双烯基甲醇和双均烯丙基甲醇的加氢甲酰化去对称化的催化剂
  • 在铑催化的双均烯丙基醇的加氢甲酰化中的配体
  • 通过支链区域选择性加氢甲酰化反应制备γ-内酯的催化剂
  • 镍催化的氢氰酸反应的配体
  • 环空反应中的催化剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)