Merck
244902
Sigma-Aldrich
甲基联苯膦
99%
别名:
二苯基膦甲烷, 二苯基甲基膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PCH3
CAS号:
分子量:
200.22
Beilstein:
743075
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.625 (lit.)
bp
120-122 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13P/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChI 密鑰
UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)