蒸汽壓力
7.24 psi ( 20 °C)
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
38-40 °C (lit.)
mp
−86 °C (lit.)
密度
0.738 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI 密鑰
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
它可用于:
- 将叠氨化合物转化为氨基甲酸盐;将氮杂环丙烷转化为叠氮基醇;将酮肟转化为带2,2′-联吡啶联硒化物的酮类。
- 氮杂Wittig反应;亚胺的C-H键激活;交叉偶联反应。
- 制备(氰乙烯)三甲基磷酸(CMMP),用作Mitsunobu类反应中的试剂。
- 一种试剂,合成三甲基钌膦复合物,然后用作二氧化碳加氢制甲酸的催化剂。
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
323322-25G | 4061826708491 |